1-Benzyloxy-4-bromobenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24923.03
B24923.06
B24923.14
B24923.03EA
20.2
EUR
B24923.03
B24923.06
B24923.14
1-Benzyloxy-4-bromobenzene ≥97%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 6793-92-6
Molecular Formula: C13H11BrO
Formula Weight: 263.14
Melting Point: 61-63°
Boiling Point: 166-167°/3mm
MDL No.: MFCD00028016
Formule:
C₁₃H₁₁BrO Kookpunt: 166…167 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 61…63 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00028016 CAS nummer: 6793-92-6 |