2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
H27179.03
H27179.06
H27179.03EA
95.4
EUR
H27179.03
H27179.06
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 458532-86-0
Molecular Formula: C11H15BFNO2
Formula Weight: 223.06
Melting Point: 48-52°
MDL No.: MFCD06798253
Formule:
C₁₁H₁₅BFNO₂ Smeltpunt: 48…52 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06798253 CAS nummer: 458532-86-0 |