3-Cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Cyanopyridine-4-boronic acid, pinacol ester
H27814.MD
H27814.03
H27814.MDEA
156
EUR
H27814.MD
H27814.03
3-Cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
3-Cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 878194-92-4
Molecular Formula: C12H15BN2O2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 97-99°
MDL No.: MFCD09037481
Formule:
C₁₂H₁₅BN₂O₂ Smeltpunt: 97…99 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09037481 CAS nummer: 878194-92-4 |