4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
H27836.06
H27836.03
H27836.06EA
211
EUR
H27836.06
H27836.03
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 269409-70-3
Molecular Formula: C12H17BO3
Formula Weight: 220.07
Melting Point: 114-117°
MDL No.: MFCD02093756
Formule:
C₁₂H₁₇BO₃ Smeltpunt: 114…117 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093756 CAS nummer: 269409-70-3 |