2,2-Difluoro-4-pentenoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H32173.03
H32173.06
H32173.03EA
59.4
EUR
H32173.03
H32173.06
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid ≥97%
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55039-89-9
Molecular Formula: C5H6F2O2
Formula Weight: 136.10
Boiling Point: 56-58°/3mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD09800642
Formule:
C₅H₆F₂O₂ Kookpunt: 56…58 °C (3 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09800642 CAS nummer: 55039-89-9 UN: 3265 ADR: 8,II |