1-Chloro-5-(trimethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
H53393.06
H53393.14
H53393.06EA
50.4
EUR
H53393.06
H53393.14
1-Chloro-5-(trimethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
1-Chloro-5-(trimethylsilyl)-4-pentyne
Purity: 97%
CAS No.: 77113-48-5
Molecular Formula: C8H15ClSi
Formula Weight: 174.75
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 75-77°/21mm
MDL No.: MFCD00671353
Formule:
C₈H₁₅ClSi Kookpunt: 75…77 °C (21 mmHg) Dichtheid: 0,977 Vlampunt: 65 °C (149 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00671353 CAS nummer: 77113-48-5 |