1-Bromo-2-ethylbenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23449.06 B23449.14 B23449.22
B23449.06EA 33.9 EUR
B23449.06 B23449.14 B23449.22
1-Bromo-2-ethylbenzene ≥98%
1-Bromo-2-ethylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 1973-22-4 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5485 Melting Point: -68° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1929735 MDL No.: MFCD00000077
Formule: C₈H₉Br
Kookpunt: 199…200 °C
Smeltpunt: –68 °C
Dichtheid: 1,338
Vlampunt: 71 °C (159 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000077
CAS nummer: 1973-22-4
EINECS: 217-823-8
UN: 3082
ADR: 9,III