α,3-Dibromotoluene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15075.09 A15075.18 A15075.30
A15075.09EA 48.9 EUR
A15075.09 A15075.18 A15075.30
α,3-Dibromotoluene ≥99%
α,3-Dibromotoluene
Purity: 99% CAS No.: 823-78-9 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 128-130°/12mm Beilstein Reference: 2078683 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000176
Formule: C₇H₆Br₂
Kookpunt: 128…130 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 40…44 °C
Dichtheid: 1,560
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000176
CAS nummer: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 1759
ADR: 8,II