Cleanroom doekjes, Amplitude™ Theta™
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AMTH0001 AMTH0002
CONTAMTH0001EA 34.2 EUR
CONTAMTH0001 CONTAMTH0002
Cleanroom doekjes, Amplitude™ Theta™
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Deze lichtgewicht doekjes van cellulose/polyester gevormde zijn zuinig in gebruik en absorberend.
  • Uitstekende duurzaamheid en uitmuntend absorptievermogen
  • Voordelig en kosteneffectief
  • Lichtgewicht absorberende doekjes
  • Dubbel verpakt om de zuiverheid van het product intact te houden
Ideaal voor algemene, niet-schurende reinigings- en poetstoepassingen.