3-Bromotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13990.14
A13990.22
A13990.36
A13990.14EA
40.4
EUR
A13990.14
A13990.22
A13990.36
3-Bromotoluene ≥98%
3-Bromotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 591-17-3
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5520
Melting Point: -40°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 1903633
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000085
Formule:
C₇H₇Br Kookpunt: 183…184 °C Smeltpunt: –40 °C Dichtheid: 1,410 Vlampunt: 75 °C (167 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000085 CAS nummer: 591-17-3 EINECS: 209-702-3 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,1439 |