3-Bromotoluene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01221.1 SB01221.10 SB01221.50
MAYBSB01221.1EA 0 EUR
MAYBSB01221.1 MAYBSB01221.10 MAYBSB01221.50
3-Bromotoluene
3-Bromotoluene
Formule: C₇H₇Br
Kookpunt: 183,7 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000085
CAS nummer: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01424