4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
225190250 225191000 225190050
ACRO225190250EA 64.1 EUR
ACRO225190250 ACRO225191000 ACRO225190050
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Formule: C₁₀H₁₃Br
Kookpunt: 80…81 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 15…16 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³
Vlampunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000108
CAS nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5315 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %