4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
A15924.14 A15924.22 A15924.36
A15924.14EA 66.4 EUR
A15924.14 A15924.22 A15924.36
4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥97%
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Purity: 97% CAS No.: 3972-65-4 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: 15-16° Boiling Point: 231-232° Beilstein Reference: 1859117 MDL No.: MFCD00000108
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Kookpunt: 231…232 °C
Smeltpunt: 15…16 °C
Dichtheid: 1.229
Vlampunt: 97 °C (206 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000108
CAS nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2