1-Bromo-4-ethylbenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-(Bromophenyl)ethane
A13013.09
A13013.18
A13013.30
A13013.09EA
44.4
EUR
A13013.09
A13013.18
A13013.30
1-Bromo-4-ethylbenzene ≥99%
1-Bromo-4-ethylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 1585-07-5
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1856989
MDL No.: MFCD00000111
Formule:
C₈H₉Br Kookpunt: 203…204 °C Dichtheid: 1,341 Vlampunt: 63 °C (145 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000111 CAS nummer: 1585-07-5 EINECS: 216-439-8 |