α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
278930250 278930050
ACRO278930250EA 124 EUR
ACRO278930250 ACRO278930050
α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
α-Bromo-2-chlorotoulene
Formule: C₇H₆BrCl
Kookpunt: 103…104 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,586 g/cm³
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000566
CAS nummer: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %