α-Bromo-2-chlorotoulene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
A12129.06
A12129.14
A12129.22
A12129.06EA
33.7
EUR
A12129.06
A12129.14
A12129.22
α-Bromo-2-chlorotoulene ≥97%
α-Bromo-2-chlorotoulene
Purity: 97%
CAS No.: 611-17-6
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5920
Odour: Pungent
Boiling Point: 103-104°/10mm
Beilstein Reference: 386264
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000566
Formule:
C₇H₆BrCl Kookpunt: 103…104 °C (10 mmHg) Dichtheid: 1,583 Vlampunt: 108 °C (226 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000566 CAS nummer: 611-17-6 EINECS: 210-257-2 UN: 3265 ADR: 8,II |