α-Bromo-3-chlorotoulene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
A15844.09 A15844.18
A15844.09EA 29.7 EUR
A15844.09 A15844.18
α-Bromo-3-chlorotoulene ≥97%
α-Bromo-3-chlorotoulene
Purity: 97% CAS No.: 766-80-3 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Odour: Pungent Boiling Point: 108-110°/10mm Beilstein Reference: 636504 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000597
Formule: C₇H₆BrCl
Kookpunt: 108…110 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,567
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000597
CAS nummer: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN: 3265
ADR: 8,II