α-Bromo-4-chlorotoulene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
B22858.06
B22858.14
B22858.06EA
45.6
EUR
B22858.06
B22858.14
α-Bromo-4-chlorotoulene ≥98%
α-Bromo-4-chlorotoulene
Purity: 98+%
CAS No.: 622-95-7
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Odour: Pungent
Melting Point: 46-51°
Boiling Point: 107-108°/8mm
Beilstein Reference: 606497
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00040714
Formule:
C₇H₆BrCl Kookpunt: 107…108 °C (8 mmHg) Smeltpunt: 46…51 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040714 CAS nummer: 622-95-7 EINECS: 210-760-7 UN: 3261 ADR: 8,II |