4-Bromobenzyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L11486.06
L11486.14
L11486.06EA
49.9
EUR
L11486.06
L11486.14
4-Bromobenzyl chloride ≥97%
4-Bromobenzyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 589-17-3
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point:
Formule:
C₇H₆BrCl Kookpunt: 106…107 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 38…41 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040867 CAS nummer: 589-17-3 EINECS: 209-638-6 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,1410 |