2,4-Difluorobenzyl bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A15213.06
A15213.14
A15213.06EA
53.8
EUR
A15213.06
A15213.14
2,4-Difluorobenzyl bromide ≥98%
2,4-Difluorobenzyl bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 23915-07-3
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 42-43°/1mm
Beilstein Reference: 4177539
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011649
Formule:
C₇H₅BrF₂ Kookpunt: 42…43 °C (1 mmHg) Dichtheid: 1,613 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011649 CAS nummer: 23915-07-3 EINECS: 245-938-3 UN: 1760 ADR: 8,III |