α-Bromo-2,5-difluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
B20752.09 B20752.18 B20752.88
B20752.09EA 89.9 EUR
B20752.09 B20752.18 B20752.88
α-Bromo-2,5-difluorotoluene ≥98%
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 85117-99-3 Molecular Formula: C7H5BrF2 Formula Weight: 207.02 Refractive Index: 1.5260 Beilstein Reference: 7089248 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009897
Formule: C₇H₅BrF₂
Kookpunt: 186 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 8 °C
Dichtheid: 1,609
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009897
CAS nummer: 85117-99-3
EINECS: 285-651-0
UN: 3265
ADR: 8,III