α-Bromo-2,6-difluorotoluene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
303570050 303570250
ACRO303570050EA 63.6 EUR
ACRO303570050 ACRO303570250
α-Bromo-2,6-difluorotoluene 97%
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Formule: C₇H₅BrF₂
Smeltpunt: 51…55 °C
Dichtheid: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000329
CAS nummer: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥96.0 %