α-Bromo-2-fluorotoulene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
197960050 197960250
ACRO197960050EA 30.5 EUR
ACRO197960050 ACRO197960250
α-Bromo-2-fluorotoulene 98%
α-Bromo-2-fluorotoulene
Formule: C₇H₆BrF
Kookpunt: 84…85 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1,567 g/cm³
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000324
CAS nummer: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %