α-Bromo-2-fluorotoulene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 446-48-0
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Pungent
Boiling Point: 84-85°/15mm
Beilstein Reference: 1099894
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000324
Formule:
C₇H₆BrF Kookpunt: 84…85 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,567 Vlampunt: 82 °C (179 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000324 CAS nummer: 446-48-0 EINECS: 207-169-1 UN: 3265 ADR: 8,II |