α-Bromo-3-fluorotoulene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15446.18 A15446.06 A15446.14
A15446.18EA 185 EUR
A15446.18 A15446.06 A15446.14
α-Bromo-3-fluorotoulene ≥98%
α-Bromo-3-fluorotoulene
Purity: 98% CAS No.: 456-41-7 Molecular Formula: C7H6BrF Formula Weight: 189.03 Flash Point: 91°(196°F) Refractive Index: 1.5460 Odour: Pungent Boiling Point: 200° Beilstein Reference: 636503 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000340
Formule: C₇H₆BrF
Kookpunt: 200 °C
Dichtheid: 1,546
Vlampunt: 91 °C (196 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000340
CAS nummer: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN: 3265
ADR: 8,II