α-Bromo-4-fluorotoulene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 459-46-1
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Pungent
Boiling Point: 84-85°/15mm
Beilstein Reference: 636507
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000359
Formule:
C₇H₆BrF Kookpunt: 84…85 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,530 Vlampunt: 66 °C (150 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000359 CAS nummer: 459-46-1 EINECS: 207-291-5 UN: 3265 ADR: 8,II |