α-Bromo-4-fluorotoulene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
SB01932.1 SB01932.10 SB01932.50
MAYBSB01932.1EA 0 EUR
MAYBSB01932.1 MAYBSB01932.10 MAYBSB01932.50
α-Bromo-4-fluorotoulene
α-Bromo-4-fluorotoulene
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Kookpunt: 85
Dichtheid: 1.517 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000359
CAS nummer: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8 II