2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10134.14 A10134.22 A10134.36
A10134.14EA 39.2 EUR
A10134.14 A10134.22 A10134.36
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4820
Odor: Aromatic
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 1945750
Formule: C₇H₄BrF₃
Kookpunt: 167…168 °C
Dichtheid: 1,662
Vlampunt: 68 °C (154 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000373
CAS nummer: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III