3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 401-78-5
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Aromatic
Boiling Point: 151-152°
Beilstein Reference: 1449557
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000380
Formule:
C₇H₄BrF₃ Kookpunt: 151…152 °C Dichtheid: 1,613 Vlampunt: 59 °C (138 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000380 CAS nummer: 401-78-5 EINECS: 206-932-6 UN: 1993 ADR: 3,III |