2-Bromo-4-fluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
A12792.06 A12792.14 A12792.22
A12792.06EA 36.1 EUR
A12792.06 A12792.14 A12792.22
2-Bromo-4-fluorotoluene ≥98%
2-Bromo-4-fluorotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 1422-53-3 Molecular Formula: C7H6BrF Formula Weight: 189.03 Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.5280 Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1859038 MDL No.: MFCD00040828
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Kookpunt: 170…172 °C
Dichtheid: 1.526
Vlampunt: 64 °C (147 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040828
CAS nummer: 1422-53-3
EINECS: 215-830-0