4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
166670050 166670250
ACRO166670050EA 48 EUR
ACRO166670050 ACRO166670250
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225.01 g/mol
Kookpunt: 154…155 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1.6 g/cm³
Vlampunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000398
CAS nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %