4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
A15942.06 A15942.14 A15942.22
A15942.06EA 45.6 EUR
A15942.06 A15942.14 A15942.22
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 99% CAS No.: 402-43-7 Molecular Formula: C7H4BrF3 Formula Weight: 225.01 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4730 Boiling Point: 154-155° Beilstein Reference: 2045666 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000398
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225.01 g/mol
Kookpunt: 154…155 °C
Dichtheid: 1.630
Vlampunt: 60 °C (140 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000398
CAS nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3 III