4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
SB01902.1 SB01902.10 SB01902.50
MAYBSB01902.1EA 0 EUR
MAYBSB01902.1 MAYBSB01902.10 MAYBSB01902.50
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225.01 g/mol
Kookpunt: 154
Dichtheid: 1.6347 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000398
CAS nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3 III