2-Bromo-5-fluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene
A11112.14 A11112.22 A11112.06
A11112.14EA 57.8 EUR
A11112.14 A11112.22 A11112.06
2-Bromo-5-fluorotoluene ≥98%
2-Bromo-5-fluorotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 452-63-1 Molecular Formula: C7H6BrF Formula Weight: 189.03 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 169-170° Beilstein Reference: 1859121 MDL No.: MFCD00017921
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Kookpunt: 169…170 °C
Dichtheid: 1.495
Vlampunt: 70 °C (158 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017921
CAS nummer: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
UN: 1993
ADR: 3 III