2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SEW02789DA SEW02789EA
MAYBSEW02789DAEA 0 EUR
MAYBSEW02789DA MAYBSEW02789EA
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄Br₂F₃N
Kookpunt: 64…65 °C (0,1 mmHg)
Smeltpunt: 38…40 °C
MDL Nummer: MFCD00068181
CAS nummer: 72678-19-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III