2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SEW01985DA SEW01985EA
MAYBSEW01985DAEA 0 EUR
MAYBSEW01985DA MAYBSEW01985EA
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Kookpunt: 109…110 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 26…28 °C
Dichtheid: 1,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00042150
CAS nummer: 57946-63-1
EINECS: 261-035-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III