α-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-m-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-nitrobenzene, 3-Nitrobenzyl bromide, m-Nitrobenzyl bromide
A14310.06 A14310.14 A14310.22
A14310.06EA 59.6 EUR
A14310.06 A14310.14 A14310.22
α-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
α-Bromo-3-nitrotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 3958-57-4 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 56-59° Boiling Point: 153-154°/7mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007271
Formule: C₇H₆BrNO₂
Kookpunt: 153…154 °C (7 mmHg)
Smeltpunt: 56…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007271
CAS nummer: 3958-57-4
EINECS: 223-557-3
UN: 3261
ADR: 8,II