α-Bromo-4-nitrotoluene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
128530250
128531000
128535000
ACRO128530250EA
37.8
EUR
ACRO128530250
ACRO128531000
ACRO128535000
α-Bromo-4-nitrotoluene 99%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Formule:
C₇H₆BrNO₂ Kookpunt: 304 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 98…100 °C Vlampunt: >100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007373 CAS nummer: 100-11-8 EINECS: 202-820-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Light yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 100 °C |
GC | ≥98.5 % |