α-Bromo-4-nitrotoluene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
A15236.14 A15236.22 A15236.36
A15236.14EA 36.4 EUR
A15236.14 A15236.22 A15236.36
α-Bromo-4-nitrotoluene ≥97%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Purity: 97+% CAS No.: 100-11-8 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 742796 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007373
Formule: C₇H₆BrNO₂
Kookpunt: 304 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 97…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007373
CAS nummer: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II