2-Bromo-6-nitrotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21658.06 B21658.14
B21658.06EA 33.2 EUR
B21658.06 B21658.14
2-Bromo-6-nitrotoluene ≥98%
2-Bromo-6-nitrotoluene
Purity: 98% CAS No.: 55289-35-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Boiling Point: 108-110°/3.3mm Beilstein Reference: 2502581 MDL No.: MFCD00009792
Formule: C₇H₆BrNO₂
Kookpunt: 108…110 °C (3,3 mmHg)
Smeltpunt: 37…42 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009792
CAS nummer: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4