2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A14865.14 A14865.22
A14865.14EA 56.3 EUR
A14865.14 A14865.22
2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98%
2-Bromo-4-nitrotoluene
Purity: 98% CAS No.: 7745-93-9 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 1941232
Formule: C₇H₆BrNO₂
Kookpunt: 175 °C (38 mmHg)
Smeltpunt: 74…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007195
CAS nummer: 7745-93-9
EINECS: 231-809-9