4-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene
A10718.14 A10718.22
A10718.14EA 69.1 EUR
A10718.14 A10718.22
4-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
4-Bromo-3-nitrotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 5326-34-1 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 29-32° Boiling Point: 96°/1mm Beilstein Reference: 1945925 MDL No.: MFCD00024180
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Kookpunt: 96 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 29…32 °C
Dichtheid: 1.578
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024180
CAS nummer: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6