4-Bromo-2-nitrotoluene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A12951.06 A12951.22
A12951.06EA 43.3 EUR
A12951.06 A12951.22
4-Bromo-2-nitrotoluene ≥99%
4-Bromo-2-nitrotoluene
Purity: 99% CAS No.: 60956-26-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 130°/12mm Beilstein Reference: 2328190 MDL No.: MFCD00041243
Formule: C₇H₆BrNO₂
Kookpunt: 130 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 45…48 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041243
CAS nummer: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3