4-tert-Butylbenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
A15740.14 A15740.06 A15740.22
A15740.14EA 156 EUR
A15740.14 A15740.06 A15740.22
4-tert-Butylbenzaldehyde ≥97%
4-tert-Butylbenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 939-97-9 Molecular Formula: C11H14O Formula Weight: 162.23 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5285 Boiling Point: 244-246° Beilstein Reference: 1906461 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00035742
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162.23 g/mol
Kookpunt: 244…246 °C
Dichtheid: 0.970
Vlampunt: 101 °C (213 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035742
CAS nummer: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
UN: 3082
ADR: 9 III