4-tert-Butylbenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4210-32-6
Molecular Formula: C11H13N
Formula Weight: 159.23
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₁₃N Kookpunt: 258 °C Dichtheid: 0,940 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075840 CAS nummer: 4210-32-6 EINECS: 224-137-2 |