Vatpompen, AccuOne en EnergyOne
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5900-1100 5900-1050 5900-1070 5900-2050 5900-2070 5900-2100
300-0086EA 725 EUR
300-0086 300-0084 300-0085 300-0087 300-0088 300-0089
Vatpompen, AccuOne en EnergyOne
Pompen Vatpompen
De vatpompen AccuOne en EnergyOne met het unieke hybride systeem garanderen snel, flexibel en gebruiksvriendelijk vullen. De pompen zijn voorzien van twee verschillende voedingssystemen: AccuOne, gevoed door een hoogwaardige oplaadbare
batterij en EnergyOne, met een netsnoer voor rechtstreekse aansluiting op het elektrische netwerk. AccuOne en EnergyOne zijn ontworpen voor toepassingen waarbij zelfs uiterst kleine hoeveelheden vloeistof kunnen worden toegevoegd aan kleine containers met nauwe openingen. Ze zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, PP, PTFE en Hastelloy C, om zeker te zijnMore Product Information