Nonanophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12238.09
A12238.18
A12238.09EA
45.9
EUR
A12238.09
A12238.18
Nonanophenone ≥97%
Nonanophenone
Purity: 97%
CAS No.: 6008-36-2
Molecular Formula: C15H22O
Formula Weight: 218.34
Flash Point:
Formule:
C₆H₅C(O)(CH₂)₇CH₃ Kookpunt: 139…140 °C (2 mmHg) Smeltpunt: 14 °C Dichtheid: 0,940 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00048965 CAS nummer: 6008-36-2 EINECS: 227-861-7 |