Octanophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A13652.06
A13652.14
A13652.06EA
61.8
EUR
A13652.06
A13652.14
Octanophenone 98%
Octanophenone
Purity: 98%
CAS No.: 1674-37-9
Molecular Formula: C14H20O
Formula Weight: 204.31
Flash Point:
Formule:
C₆H₅C(O)(CH₂)₆CH₃ Kookpunt: 285 °C Smeltpunt: 22…24 °C Dichtheid: 0,938 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003554 CAS nummer: 1674-37-9 EINECS: 216-817-2 |