Benzylacetone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
B22777.0B B22777.30
B22777.0BEA 99.4 EUR
B22777.0B B22777.30
Benzylacetone ≥98%
Benzylacetone
Purity: 98% CAS No.: 2550-26-7 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5122 Boiling Point: 235-237° Beilstein Reference: 1907123 MDL No.: MFCD00008790
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
MW: 148.2 g/mol
Kookpunt: 235…237 °C
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 0.988
Vlampunt: 105 °C (221 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008790
CAS nummer: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4