3-Methoxyphenylacetone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 97%
CAS No.: 3027-13-2
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Kookpunt: 258…260 °C Dichtheid: 1,078 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008771 CAS nummer: 3027-13-2 EINECS: 221-191-9 |